missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, TRC

Product Code. 30345060
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30345060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30345060 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6851755G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
CAS 34841-06-0
Molecular Formula C8H7BrO2
Quantity 5 g
Synonym 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1Br
IUPAC Name 3-bromo-4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Formula Weight 213.9629
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.