missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlorobenzotrifluoride, TRC

Product Code. 30351347
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30351347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351347 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC42874525G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-15-7
Molecular Formula C7 H4 Cl F3
Quantity 25 g
Synonym Fluoxetine Impurity 16
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 180.55
Formula Weight 179.9954
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.