missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloroiminodibenzyl, TRC

Product Code. 30358842
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
250 g
Unit Size:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30358842 5 g 5g
30357219 25 g 25g
30367903 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30358842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3669205G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 32943-25-2
Molecular Formula C14 H12 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 229.7
Synonym 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC Name 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1

Especificaciones

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Formula Weight 229.0658
Chemical Name or Material 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.