missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10777685
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10777685 10 g Amber Glass Bottle 10g
10021873 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10407463 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10777685 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30904EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 31224-43-8
Molecular Formula C6H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 125.102
MDL Number MFCD07781234
InChI Key OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
IUPAC Name 3-fluoropyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 125.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.