missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid, TRC

Product Code. 30405742
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30405742 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30405742 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94640710MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid
CAS 1020719-51-0
Molecular Formula C8 2H3 H5 O3
Quantity 10 mg
Synonym Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3)
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O
IUPAC Name 3-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 155.17
Formula Weight 155.0662
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.