missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Trimethoxysilyl-Propyl-Methacrylate, Pure, Fisher Chemical

Product Code. 10274160 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Packaging:
Amber glass bottle
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10274160 100 g Amber glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10274160 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/3350/48
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 2530-85-0
Boiling Point 190°C
Packaging Amber glass bottle
Molecular Formula C10H20O5Si
MDL Number 8593
Quantity 100 g
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
InChI Key XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 248.35
PubChem CID 17318
Formula Weight 248.35g/mol
Physical Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.