missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-2,3-dimethoxypyridine, TRC

Product Code. 30352179
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30352179 50 mg 50mg
30365950 100 mg 100mg
30355113 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30352179 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC59608050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1087659-30-0
Molecular Formula C7H8NO2Cl
Molecular Weight (g/mol) 173.6
IUPAC Name 6-chloro-2,3-dimethoxypyridine
SMILES COc1ccc(Cl)nc1OC

Spécification

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-10-5-3-4-6(8)9-7(5)11-2/h3-4H,1-2H3
Formula Weight 173.0244
Chemical Name or Material 6-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.