missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Malachite Green-d5 Oxalate (~85%), TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Malachite Green-d5 Oxalate |
| Molecular Formula | C23H20D5N2+ • C2HO4- |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methylmethanaminium-d5 Oxalate, Aniline Green-d5, Astra Malachite Gree-d5n, Astra Malachite Green B-d5, Astra Malachite Green BXXv, Basic Green 4-d5, Basonyl Green 830-d5, Basonyl Green NB 832-d5, Benzal Green Oxalate-d5, Victoria Green Oxalate-d5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1/i5D,6D,7D,8D,9D; |
| SMILES | O=C(C(O)=O)[O-].[2H]C(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1/C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)=C3C=C/C(C=C/3)=[N+](C)\C |
| Molecular Weight (g/mol) | 334.498903 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?