missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mono-3-hydroxyisobutyl Phthalate-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Mono-3-hydroxyisobutyl Phthalate-d4 |
| Molecular Formula | C12 D4 H10 O5 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | 1,2-BenzenedicarboxylicAcid1-(3-hydroxy-2-methylpropyl)Ester-d4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14O5/c1-8(6-13)7-17-12(16)10-5-3-2-4-9(10)11(14)15/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)CO)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)carbonylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.261 |
| Formula Weight | 242.109 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?