missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3alpha-Hydroxy Tibolone, TRC

Product Code. 30394325
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Packungsgröße:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
30394325 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30394325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9642501MG
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 3alpha-Hydroxy Tibolone
CAS 100239-44-9
Molecular Formula C21 H30 O2
Quantity 1 mg
Synonym 19-Norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 7-methyl-, (3α,7α,17α)-, (3α,7α,17α)-7-Methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 3α-Hydroxy tibolone, 3α-Hydroxytibolone, Org 4094
InChI Formula InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,15,17-19,22-23H,5-12H2,2-3H3/t13-,15-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC2=C(CC[C@@H](O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
IUPAC Name (3R,7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-7,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Formula Weight 314.2246
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.