missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 96-69-5 |
| Molecular Formula | C22 H30 O2 S |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | m-Cresol, 4,4'-thiobis[6-tert-butyl- (8CI), 4,4'-Thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol], 1,1'-Thiobis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butyl)benzene, 2,2'-Di-tert-butyl-5,5'-dimethyl-4,4'-thiodiphenol, 2-tert-Butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)sulfanyl-5-methylphenol, 4,4'-Bis(6-tert-butyl-m-cresol) sulfide, 4,4'-Thiobis(3-methyl-6-tert-butylphenol), 4,4'-Thiobis(6-t-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis[2-tert-butyl-5-methylphenol], 4,4'-Thiobis[3-methyl-6-tert-butylphenol], 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-3-methylphenol], 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-m-cresol], AO 1081, AO 300, AO 4, AO-TBM 6, Antage Crystal, Antigene WX-R, Antioxidant 300, Antioxidant B 102, Antioxidant BPS, Antioxidant TMB 6, Bis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) sulfide, Bis(2-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) sulfide, Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl) sulfide, Bis(4-hydroxy-5-tert-butyl-2-methylphenyl) sulfide, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulfide, Chinox 300, Disperse MB 61, Durad AX 16, Irganox 300, Irganox 415, K 300, Keminox 236T, Lowinox 44S36, Lowinox Rosin 6, Lowinox TBM 6, Lowinox TBM 6P, N 300, NSC 35388, Nocrac 300, Nonflex BPS, Nonflex BPS-R, Santonox, Santonox BM, Santonox R, Santonox TBMC, Santowhite Crystals, Seenox BCS, Sumilizer WX, Sumilizer WX-R, Sumilizer WX-RC, TBM 6, Thioalkofen BM, Thioalkofen BM 4, Thioalkofen BMCh, Thioalkofen MBCh, Ultranox 236, Yoshinox S, Yoshinox SR, ZBX 1R, 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol) |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)c(cc1Sc2cc(c(O)cc2C)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2-tert-butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)sulfanyl-5-methylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 358.54 |
| Formula Weight | 358.1967 |
| Chemical Name or Material | 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?