missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid hydrate, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11377229
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11377229

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27413.06

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
As active pharmaceutical drugs and intermediates possess different biological activities.

Solubility
Slightly soluble in water.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 128019-59-0
Molecular Formula C10H18N2O4
Molecular Weight (g/mol) 230.26
MDL Number MFCD01076218
InChI Key YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-piperazine-2-carboxylic acid, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylicacid, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 4-boc piperazine-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxylcarbonyl-piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-2-piperazinecarboxylic acid
PubChem CID 5175855
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O

Specifikationer

Quantity 5 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 230.26 (Anhydrous)
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid hydrate
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.