missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Melting Point | 62.0°C to 67.0°C |
| Boiling Point | 164.0°C (15.0 mmHg) |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Linear Formula | Br(CH3)C6H3SO2Cl |
| Quantity | 50 g |
| Formula Weight | 269.55 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?