missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid, TRC

Product Code. 30356736
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30356736 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30356736 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3709402.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Molecular Formula C11 H7 Cl O2
Quantity 2.5 g
Synonym 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
IUPAC Name 4-chloronaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.63
Formula Weight 206.0135
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.