missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Dimethylamino)pyridine tribromide, 97%

Product Code. 15491118
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15491118 5 g 5g
15401128 25 g 25g
15411128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15491118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55010.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 92976-81-3 | C7H10Br3N2- | 361.883 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 92976-81-3
Molecular Formula C7H10Br3N2-
Molecular Weight (g/mol) 361.883
MDL Number MFCD00043439
InChI Key TYDZHQMKSLAFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino pyridine hydrobromide perbromide
PubChem CID 131863682
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1.Br[Br-]Br

Especificaciones

Melting Point 129°C to 132°C
Quantity 5 g
UN Number UN3261
Formula Weight 362.89
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Dimethylamino)pyridine tribromide

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.