missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11926101 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11926101 5 g 5g
11916101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11926101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445000050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 859169-20-3 | Molecular Formula: C16H23BO4 | Molecular Weight: 290.17 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 859169-20-3
Molecular Formula C16H23BO4
Molecular Weight (g/mol) 290.17
MDL Number MFCD08704684
InChI Key RPRBNRDIESZHFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 46737998
IUPAC Name ethyl 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Spezifikation

Melting Point 41°C to 43°C
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Quantity 5 g
Formula Weight 290.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.