missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethylguaiacol, TRC

Product Code. 30136837
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
30136837 10 g 10g
30008742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30136837 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCE67872010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2785-89-9
Molecular Formula C9 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Synonym Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
IUPAC Name 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCc1ccc(O)c(OC)c1

Especificaciones

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Formula Weight 152.0837
Chemical Name or Material 4-Ethylguaiacol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.