missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hexen-3-one, 98%, trans-isomer >95%

Product Code. 11317299
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11317299 50 g 50g
11307299 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 11317299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27445.18
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98.15 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2497-21-4
Molecular Formula C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.15
MDL Number MFCD00010631
InChI Key FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Synonym 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
PubChem CID 5365811
IUPAC Name (4Z)-hex-4-en-3-one
SMILES CCC(=O)\C=C/C

Especificaciones

Density 0.858
Boiling Point 135°C to 137°C
Flash Point 34°C (93°F)
Odor Characteristic
Refractive Index 1.44
Quantity 50 g
UN Number UN1224
Formula Weight 98.15
Percent Purity 98%
Assay trans-isomer >95%
Chemical Name or Material 4-Hexen-3-one
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.