missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10502865
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10502865 1 g 1g
10235334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10502865 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC45806DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-01-2027
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 887922-92-1
Molecular Formula C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
MDL Number MFCD08690262
InChI Key TVGVHXVLMROUII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 4-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-4-isocyanate, 1h-indole,4-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-yl isocyanate
PubChem CID 18525783
IUPAC Name 4-isocyanato-1-methylindole
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C21)N=C=O

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 172.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.