missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10235764
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10235764 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10472824 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10235764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69106CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Chemische Identifikatoren

CAS 941717-02-8
Molecular Formula C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
MDL Number MFCD11506354
InChI Key HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
IUPAC Name 4-isocyanato-4-phenyloxane
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 203.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.