missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-2-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) |
| CAS | 108-10-1 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C6 H12 O |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(=O)C |
| IUPAC Name | 4-methylpentan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?