missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC

Product Code. 30008436
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30008436 25 mg 25mg
30007300 10 mg 10mg
30012790 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30008436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32574025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 76014-81-8
Molecular Formula C10 H15 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
IUPAC Name N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O

Especificaciones

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Formula Weight 209.1164
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.