missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford 4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside

Product Code. 30018637
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30018637 5 g 5g
30018636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018637 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N830405.0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

Free PNP: <50ppm

Spezifikation

Quantity 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.