missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, TRC

Product Code. 30425592
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30425592 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30425592 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO8700751G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 874-61-3
Molecular Formula C7H10O3
Quantity 1 g
Synonym 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)CC1
IUPAC Name 4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Formula Weight 142.063
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.