missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phenyloxolan-2-one, TRC

Product Code. 30413603
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30413603 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30413603 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP321518100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-Phenyloxolan-2-one
CAS 1008-73-7
Molecular Formula C10H10O2
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c11-10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES C1C(COC1=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 4-phenyloxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 162.18
Formula Weight 162.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.