missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(tert-Butyl)-1,3-thiazol-2-amine, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10275284
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10275284 1 g 1g
10663455 10 g 10g
10188494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10275284 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CD08308DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 74370-93-7
Molecular Formula C7H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 156.247
MDL Number MFCD00051644
InChI Key CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC Name 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N

Specifications

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 156.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.