missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TubeWriter 400 - Standard Rack Side Print for 2.0mL (12 x 32 mm) HPLC Vials

Código de producto. 30067438
Cambiar vista
Click to view available options
Product Type:
Labeling Rack
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Product Type Tamaño de la unidad
30067438 Labeling Rack Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30067438 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor PS2000GVEL400
Estimated Shipment: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Standard rack for directly printing on the side of 2.0 mL (12 x 32 mm) HPLC Vials

  • Standard printing rack designed for the 400
  • Prints and labels directly on the side of 2.0 mL (12 x 32 mm) HPLC vials
  • Rack ensures correct alignment and holds vials securely
  • No time-consuming sticky labels or handwriting required
  • Printing can take as little time as 50 tubes in 2 to 3 minutes
  • Racks designed for rapid switching between labware types
  • Print survives long-term storage at -80°C and liquid nitrogen
  • Print withstands the harshest lab conditions
  • Can print 2D or 3D barcodes, images and 5 lines of text

Especificaciones

Product Type Labeling Rack
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.