missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included

Product Code. 10018132
Click to view available options
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Model:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10018132

Brand: Hamilton™ 765201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

  • PTFE coating from point for 0.75 in.
  • For dispensing both liquids and gases
  • Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal

Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately

Spécification

Needle Gauge 22 G
Model 1010
Volume (Metric) 10 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis