missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,5-Dimethyl-1,3-dioxane, TRC

Product Code. 30372261
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30372261 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372261 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD890803500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Molecular Formula C6 H12 O2
Quantity 500 mg
Synonym 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
IUPAC Name 5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 116.158
Formula Weight 116.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.