missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10768423
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10768423 1 g 1g
10239352 250 mg 250mg
10002314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10768423 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO01240DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-12-2026
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Chemische Identifikatoren

CAS 4565-29-1
Molecular Formula C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
InChI Key ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O

Spezifikation

Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 154.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.