missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole, 96%, Thermo Scientific™

Product Code. 11986731 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11986731

Brand: Thermo Scientific Acros 442340050

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Identificadores de productos químicos

CAS 3671-66-7
Molecular Formula C8H6F3N3
Molecular Weight (g/mol) 201.15
InChI Key CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl benzimidazole, 1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-5-amine, benzimidazole, 5-amino-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-5-amine, 5-amino-2-trifluoromethylbenzimidazole, 2-trifluoromethyl benzimidazole-5-ylamine, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-6-amine, 2-trifluoromethyl-3h-benzoimidazol-5-ylamine
PubChem CID 19345
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)-3H-benzimidazol-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)NC(=N2)C(F)(F)F

Especificaciones

Melting Point 189.0°C to 191.0°C
Assay Percent Range 95% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 201.15
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado