missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride, 95%, BLD Pharm™

Product Code. 31333215
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31333215 250 mg
31331257 5 g
31321200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31333215 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD106986250mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Especificaciones

CAS 874-43-1
Molecular Formula C6H12Cl2N4
MDL Number MFCD00058194
Quantity 250 mg
SMILES NC1=NC(C)=NC=C1CN.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 211.09
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.