missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile |
| CAS | 179897-89-3 |
| Molecular Formula | C7H3BrFN |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)cc1C#N |
| IUPAC Name | 5-bromo-2-fluorobenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.01 |
| Formula Weight | 198.9433 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?