missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | 33°C to 37°C |
| Boiling Point | 152°C to 154°C |
| Flash Point | 52°C |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble |
| Formula Weight | 94.11 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 5-Methylpyrimidine |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Methylpyrimidine
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Flammable solid Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H228-Flammable solid.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?