missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, TRC

Product Code. 30377450
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30377450 10 g 10g
30380874 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30377450 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47495010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 28888-44-0
Molecular Formula C10 H10 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 222.2
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC

Specifications

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formula Weight 222.0641
Chemical Name or Material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.