missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxy-1,4-benzodioxane, TRC

Product Code. 30407895
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30407895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30407895 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH808475100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
CAS 10288-72-9
Molecular Formula C8H8O3
Quantity 100 mg
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol, 1,4-Benzodioxan-6-ol, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-1,4-benzodioxin, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5,9H,3-4H2
SMILES Oc1ccc2OCCOc2c1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Formula Weight 152.0473
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.