missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine, TRC

Product Code. 30372610
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30372610 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 30372610 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD4447521MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine
CAS 1020719-38-3
Molecular Formula C13 2H6 H16 N5 O4 P
Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2
SMILES [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC
IUPAC Name 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(diethoxyphosphoryl)methoxy]propyl]purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 349.36
Formula Weight 349.1786
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.