missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Chloroanthracene, 95%, BLD Pharm™

Product Code. 31430405
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31430405 25 g
31428057 250 mg
31419223 5 g
31429795 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31430405 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11171125g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

CAS 716-53-0
Molecular Formula C14H9Cl
MDL Number MFCD00001245
Quantity 25 g
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=CC2=C1C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 212.67
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 9-Chloroanthracene
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.