missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Phenylacridine, Thermo Scientific™

Product Code. 17770709 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17770709 1 g 1g
17780709 5 g 5g
17790709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17770709 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 469430010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Tekniske data

Alpha Vector PHENYLACRIDINE
Chemical Name or Material 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Melting Point 183°C to 187°C
Color Yellow
Boiling Point 411°C
Infrared Spectrum Conforms
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C19 H13 N
MDL Number 00092562
Quantity 1 g
Molecular Weight (g/mol) 255.32
Physical Form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.