missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9598.0
- Sizes: 38 to 48
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Uvex Naturform |
| Material | Microvelour |
| Size | 46 |
| Disposable | Reusable |
| Gender | Unisex |
| Fit | Standard width |
| Latex Free | Yes |
| Waterproof | No |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?