missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ 9790 Chinstraps

Product Code. 17289191 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Material:
Elastic
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Unit Size
17289191 Elastic Each
17299191 - Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17289191 Supplier Uvex™ Supplier No. 9790031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.90 €
    4.84 € / Pack of 1
    Save 0.06 €
    1% Off
Estimated Shipment: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Chinstraps for use with Uvex™ Safety Helmets available in various materials.

  • For use with Uvex™ Safety Helmets
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Color Gray, Green
For Use With (Equipment) Pheos Safety Helmets
Material Elastic
Model 9790
Product Type Chin Strap
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.