missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetal Copolymer and Stainless Steel Spring Tubing Clips
Click to view available options
Diameter (Metric):
8mm
12mm
Packungsgröße:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 12mm |
| Material | Acetal Copolymer, Stainless Steel |
| For Use With | For 8mm O.D. Tubing |
| For Use With (Application) | Provide optimum closure of Rubber and flexible PVC tubing |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Product Type | Spring Tubing Clip |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur