missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetoin, TRC

Product Code. 30134904
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30134904 25 g 25g
30011414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134904 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA16377525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 513-86-0
Molecular Formula C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Synonym 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
IUPAC Name 3-hydroxybutan-2-one
SMILES CC(O)C(=O)C

Spezifikation

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Formula Weight 88.0524
Chemical Name or Material Acetoin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.