Learn More
Thermo Scientific™ AcroMetrix SARS-CoV-2 Control (In-process, RUO)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescripción
Validate and monitor the performance of molecular diagnostic tests for detecting COVID-19 using the Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control (RUO). This is a positive control kit containing two concentrations: a Low Positive and Ultra-Low Positive concentration to avoid false-negative results.
- Full length genomic RNA from SARS-CoV-2
- Kit contains one Low Positive control and one Ultra-low Positive control
- Quantitated using Bio-Rad Droplet Digital™ PCR (ddPCR™)
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | -20°C or lower |
| Description | AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control (RUO) |
| Packaging | One kit contains 2 vials per kit x 0.02mL per vial |
| Quantity | Each |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.