missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine 5’-Monophosphoramidate Sodium Salt, TRC

Product Code. 30312337
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30312337 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30312337 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA28180010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Adenosine 5'-Monophosphoramidate Sodium Salt
CAS 102029-68-5
Molecular Formula C10 H14 N6 O6 P . Na
Quantity 10 mg
Synonym Adenosine 5'-(Hydrogen Phosphoramidate) Monosodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(N)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC Name sodium;amino-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy]phosphinate
Molecular Weight (g/mol) 368.22
Formula Weight 368.061
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.