missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Agar Granulated

Product Code. p-200087082
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
2kg
500g
5kg
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 30017992

missing translation for 'mfr': Melford A202501000.0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Purified agar with excellent properties for tissue culture and microbiological work.

Purified agar with excellent properties for tissue culture and microbiological work.

To prepare media, add 15 grams to 1 liter of water.

Spezifikation

Quantity 1 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt