missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black/Yellow
Beschreibung
- Ribbed pattern enhances traction
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x W) | 150 x 91 cm |
| Color | Black/Yellow |
| Length (English) | 59 in. |
| Length (Metric) | 150 cm |
| Material | Microcellular Vinyl |
| Type | Industrial and Commercial Matting |
| Width (Metric) | 91 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?