missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manutan Alloy swivel rope hook with catch, medium duty, 10mm diameter
Descripción
Complete with catch. Available with standard or with swivel hook.
- Swivel
- Rope diameter: 10mm
- WLL: 1000kg
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?