missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manutan Alloy swivel rope hook with catch, medium duty, 16mm diameter
Beskrivelse
Complete with catch. Available with standard or with swivel hook.
- Swivel
- Rope diameter: 16mm
- WLL: 3000kg
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?