missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- AloeTouch Nitrile Gloves offer superior tactile sensitivity and comfort for diverse applications.
- The Aloe reduce the risk of allergic reactions for individuals with sensitive skin.
- Textured fingertips for a reliable grip on tools and materials.
- Non-sterile, non-powdered gloves
- Type B protective glove will help you to work safely with good ergonomic protection
- PPE Category III
- Ambidextrous
- Aloe
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA |
| Chlorinated | Yes |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Laboratory, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 3.14 to 5.51 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 to 0.14 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?